5-(4-tert-Butylphenyl)-1-phenyl-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR110850-1G
APOSOR110850-1GEA 371 EUR
APOSOR110850-1G
5-(4-tert-Butylphenyl)-1-phenyl-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
5-(4-tert-Butylphenyl)-1-phenyl-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formel: C₁₈H₁₉N₃S
Molecular Weight: 309,429 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26936321
CAS-Nummer: 1858255-56-7