(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethylene)malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR110854-1G
APOSOR110854-1GEA
0
EUR
APOSOR110854-1G
(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethylene)malononitrile
(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethylene)malononitrile
Formel:
C₁₂H₈N₂O₂ Molecular Weight: 212,204 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03619841 CAS-Nummer: 251325-52-7 |