3-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110856-1G
APOSOR110856-1GEA
116
EUR
APOSOR110856-1G
3-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)benzoic acid
3-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₃NO₄S Molecular Weight: 255,29 g/mol Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659598 CAS-Nummer: 763073-96-7 |