2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110859-1G
APOSOR110859-1GEA
116
EUR
APOSOR110859-1G
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-methylbutanoic acid
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3-methylbutanoic acid
Formel:
C₉H₁₇NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02081981 CAS-Nummer: 477858-29-0 |