2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3,3-dimethylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110860-1G
APOSOR110860-1GEA
232
EUR
APOSOR110860-1G
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3,3-dimethylbutanoic acid
2-(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)-3,3-dimethylbutanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01316045 CAS-Nummer: 338963-05-6 |