Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110864-250MG
APOSOR110864-250MGEA
244
EUR
APOSOR110864-250MG
Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Ethyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22551971 CAS-Nummer: 1251033-23-4 |