Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110865-1G
APOSOR110865-1GEA
368
EUR
APOSOR110865-1G
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₂ Molecular Weight: 269.095 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21607224 CAS-Nummer: 192945-25-8 |