Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110866-1G
OR110866-5G
APOSOR110866-1GEA
186
EUR
APOSOR110866-1G
APOSOR110866-5G
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14897193 CAS-Nummer: 77995-06-3 |