5-Methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110870-1G
APOSOR110870-1GEA
0
EUR
APOSOR110870-1G
5-Methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole
5-Methoxy-2-methyl-1,3-benzoxazole
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128831 CAS-Nummer: 5676-57-3 |