1-[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)sulphonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110879-1G
APOSOR110879-1GEA 371 EUR
APOSOR110879-1G
1-[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)sulphonyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)sulphonyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄S₂
Molecular Weight: 290.359 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26936323
CAS-Nummer: 1858255-45-4