Methyl 3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110896-1G
APOSOR110896-1GEA
383
EUR
APOSOR110896-1G
Methyl 3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formel:
C₉H₇N₃O₄ Molecular Weight: 221,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995618 CAS-Nummer: 1823865-12-8 |