4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110904-250MG
APOSOR110904-250MGEA
473
EUR
APOSOR110904-250MG
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₇H₅ClN₄ Molecular Weight: 180.594 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09831925 CAS-Nummer: 114834-04-7 |