Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110907-1G
OR110907-100MG
OR110907-250MG
APOSOR110907-1GEA
290
EUR
APOSOR110907-1G
APOSOR110907-100MG
APOSOR110907-250MG
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995635 CAS-Nummer: 1823330-95-5 |