3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110912-1G
APOSOR110912-1GEA
433
EUR
APOSOR110912-1G
3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
3-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₇ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00112206 CAS-Nummer: 852690-99-4 |