Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110919-1G
APOSOR110919-1GEA
371
EUR
APOSOR110919-1G
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₀O₃S Molecular Weight: 198,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995615 CAS-Nummer: 1823277-91-3 |