1,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole
OR110924-1G
APOSOR110924-1GEA
386
EUR
APOSOR110924-1G
1,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole
1,4,6,7-Tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole
Formel:
C₆H₈N₂O Molecular Weight: 124.141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18250670 CAS-Nummer: 258353-57-0 |