6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110925-1G
APOSOR110925-1GEA
395
EUR
APOSOR110925-1G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-ylmethanol
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-ylmethanol
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,229 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17169813 CAS-Nummer: 1265897-62-8 |