6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110926-1G
APOSOR110926-1GEA
551
EUR
APOSOR110926-1G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂S Molecular Weight: 168,213 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18433145 CAS-Nummer: 623564-80-7 |