Ethyl 3-morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110928-1G
APOSOR110928-1GEA
296
EUR
APOSOR110928-1G
Ethyl 3-morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl 3-morpholin-4-ylquinoxaline-2-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇N₃O₃ Molecular Weight: 287,314 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27995620 CAS-Nummer: 108222-18-0 |