2-(2-(2-(3-Pyridinyl)-1,3-thiazol-4-yl)ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR110934-1G
APOSOR110934-1GEA
371
EUR
APOSOR110934-1G
2-(2-(2-(3-Pyridinyl)-1,3-thiazol-4-yl)ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-(2-(2-(3-Pyridinyl)-1,3-thiazol-4-yl)ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel:
C₁₈H₁₃N₃O₂S Molecular Weight: 335,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124546 CAS-Nummer: 860785-67-7 |