3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110936-1G
APOSOR110936-1GEA
85.7
EUR
APOSOR110936-1G
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19441944 CAS-Nummer: 5857-47-6 |