2-Methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110937-1G
APOSOR110937-1GEA
232
EUR
APOSOR110937-1G
2-Methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Methyl-6-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863412 CAS-Nummer: 13212-83-4 |