meso-Tetraphenylporphin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11095-250MG
APOSOR11095-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR11095-250MG
meso-Tetraphenylporphin
meso-Tetraphenylporphin
Formel:
C₄₄H₃₀N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011680 CAS-Nummer: 917-23-7 |