Ethyl-6-hydroxynicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 6-hydroxynicotinate
OR110955-25G
APOSOR110955-25GEA 104 EUR
APOSOR110955-25G
Ethyl-6-hydroxynicotinate 95%
Ethyl-6-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
MDL: MFCD08460993
CAS-Nummer: 18617-50-0