3,4-Dichlorophenylacetyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR110961-1G
APOSOR110961-1GEA 147 EUR
APOSOR110961-1G
3,4-Dichlorophenylacetyl chloride
3,4-Dichlorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅Cl₃O
Molecular Weight: 223,49 g/mol
Siedepunkt: 242 °C
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: 142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424716
CAS-Nummer: 6831-55-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR