4-Nitrobenzhydrazid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitrobenzoic hydrazide
OR110966-25G
APOSOR110966-25GEA 72.5 EUR
APOSOR110966-25G
4-Nitrobenzhydrazid
4-Nitrobenzhydrazid
Formel: C₇H₇N₃O₃
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 216…218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007604
CAS-Nummer: 636-97-5