2-Chlor-2'-nitroacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11097-1G
APOSOR11097-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11097-1G
2-Chlor-2'-nitroacetanilid
2-Chlor-2'-nitroacetanilid
Formel:
C₈H₇ClN₂O₃ Molecular Weight: 214,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024201 CAS-Nummer: 10147-70-3 |