7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110971-1G
APOSOR110971-1GEA
277
EUR
APOSOR110971-1G
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991784 CAS-Nummer: 1020038-42-9 |