N-[4-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110978-1G
APOSOR110978-1GEA
248
EUR
APOSOR110978-1G
N-[4-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel:
C₁₈H₂₃NO Molecular Weight: 269,381 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11608592 CAS-Nummer: 1082908-68-6 |