N-[2-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110979-1G
APOSOR110979-1GEA
248
EUR
APOSOR110979-1G
N-[2-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(4-tert-Butylphenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formel:
C₁₈H₂₃NO Molecular Weight: 269,381 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12453385 CAS-Nummer: 1095104-40-7 |