4-(4-Formylphenoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR110983-1G
APOSOR110983-1GEA
106
EUR
APOSOR110983-1G
4-(4-Formylphenoxy)benzonitril
4-(4-Formylphenoxy)benzonitril
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08276813 CAS-Nummer: 90178-71-5 |