4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR110984-1G
APOSOR110984-1GEA
0
EUR
APOSOR110984-1G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde oxime
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde oxime
Formel:
C₅H₆BrN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02090006 CAS-Nummer: 287922-69-4 |