Thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110985-1G
APOSOR110985-1GEA
371
EUR
APOSOR110985-1G
Thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Thieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Formel:
C₇H₄N₄S Molecular Weight: 176,198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26939174 CAS-Nummer: 18740-36-8 |