4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR110986-1G
APOSOR110986-1GEA
445
EUR
APOSOR110986-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonamide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonamide
Formel:
C₈H₁₁NO₂S₂ Molecular Weight: 217,308 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25958940 CAS-Nummer: 142294-64-2 |