1-[4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110988-1G
APOSOR110988-1GEA
0
EUR
APOSOR110988-1G
1-[4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₄N₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26939172 CAS-Nummer: 1858257-28-9 |