1-(1-Benzothienphen-5-yl)-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR110989-1G
APOSOR110989-1GEA
371
EUR
APOSOR110989-1G
1-(1-Benzothienphen-5-yl)-1H-pyrrole
1-(1-Benzothienphen-5-yl)-1H-pyrrole
Formel:
C₁₂H₉NS Molecular Weight: 199,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21102469 CAS-Nummer: 1481442-39-0 |