1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110994-1G
APOSOR110994-1GEA
383
EUR
APOSOR110994-1G
1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]piperazine
Formel:
C₉H₁₅N₅O₂ Molecular Weight: 225,248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16076302 CAS-Nummer: 1248142-10-0 |