Methyl-3,4,5-trimethoxycinnamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11100-1G
APOSOR11100-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11100-1G
Methyl-3,4,5-trimethoxycinnamate
Methyl-3,4,5-trimethoxycinnamate
Formel:
C₁₃H₁₆O₅ Molecular Weight: 252,27 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03614740 CAS-Nummer: 20329-96-8 |