Ethyl-1-pyrimidin-2-ylpiperidine-4-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylate
OR111002-5G
APOSOR111002-5GEA
171
EUR
APOSOR111002-5G
Ethyl-1-pyrimidin-2-ylpiperidine-4-carboxylate 95+%
Ethyl-1-pyrimidin-2-ylpiperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₇N₃O₂ Molecular Weight: 235,2800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
111247-60-0 |