5-Nitro-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111004-1G
APOSOR111004-1GEA
219
EUR
APOSOR111004-1G
5-Nitro-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethoxy)pyridine
5-Nitro-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethoxy)pyridine
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₄ |
MDL:
MFCD14666511 CAS-Nummer: 1287218-29-4 |