Pyrido[3',2':4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR111011-1G
APOSOR111011-1GEA 290 EUR
APOSOR111011-1G
Pyrido[3',2':4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3',2':4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₉H₅N₃OS
Molecular Weight: 203,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01312791
CAS-Nummer: 55115-79-2