N-(4-{[(1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)amino]sulphonyl}phenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111013-1G
APOSOR111013-1GEA
493
EUR
APOSOR111013-1G
N-(4-{[(1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)amino]sulphonyl}phenyl)acetamide
N-(4-{[(1-Tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)amino]sulphonyl}phenyl)acetamide
Formel:
C₁₆H₂₀N₄O₄S Molecular Weight: 364,419 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26953774 CAS-Nummer: 1796948-68-9 |