N-2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl-2-furamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111022-1G
APOSOR111022-1GEA
306
EUR
APOSOR111022-1G
N-2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl-2-furamide
N-2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl-2-furamide
Formel:
C₁₃H₁₁NO₃ Molecular Weight: 229,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11823250 CAS-Nummer: 1090579-35-3 |