(2-Acetyl-4-methylphenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111024-1G
APOSOR111024-1GEA
272
EUR
APOSOR111024-1G
(2-Acetyl-4-methylphenoxy)acetic acid
(2-Acetyl-4-methylphenoxy)acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03225657 CAS-Nummer: 88521-62-4 |