5-Nitro-1-benzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Nitrobenzofuran
OR111026-1G
APOSOR111026-1GEA
219
EUR
APOSOR111026-1G
5-Nitro-1-benzofuran
5-Nitro-1-benzofuran
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163,13 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00456542 CAS-Nummer: 18761-31-4 |