6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111033-1G
APOSOR111033-1GEA
0
EUR
APOSOR111033-1G
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
6-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₆ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800971 CAS-Nummer: 957120-37-5 |