3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-{3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
OR111035-1G
APOSOR111035-1GEA 0 EUR
APOSOR111035-1G
3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
3-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formel: C₁₃H₂₁N₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 515162-19-3