2-Phenoxypyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111037-1G
APOSOR111037-1GEA
386
EUR
APOSOR111037-1G
2-Phenoxypyridin-3-amine
2-Phenoxypyridin-3-amine
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09738154 CAS-Nummer: 28664-62-2 |