3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111038-1G
APOSOR111038-1GEA 0 EUR
APOSOR111038-1G
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
3-[(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)methyl]benzonitrile
Formel: C₁₄H₁₈N₂O
Molecular Weight: 230,306 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09928897
CAS-Nummer: 1016709-98-0