2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR111045-10G OR111045-1G OR111045-5G
APOSOR111045-10GEA 0 EUR
APOSOR111045-10G APOSOR111045-1G APOSOR111045-5G
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, technische Qualität
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Formel: C₇H₇Cl₂N₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03305525
CAS-Nummer: 96423-39-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR